Imprimer
Ethyl-tert-butylacetate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L05603.06 L05603.14 L05603.22
L05603.06EA 21.2 EUR
L05603.06 L05603.14 L05603.22
Ethyl-tert-butylacetate 98%
Ethyl-tert-butylacetate
Purity: 98% CAS No.: 5340-78-3 Molecular Formula: (CH3)3CCH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 144.22 Flash Point: 34°(93°F) Refractive Index: 1.4035 Boiling Point: 144-146° Beilstein Reference: 1749778 UN No.: UN3272 MDL No.: MFCD00026911
Formule: C₈H₁₆O₂
Point d'ébullition: 144…146 °C
Densité: 0.860
Point d'éclair: 34 °C (93 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026911
Numéro CAS: 5340-78-3
EINECS: 226-280-6
ADR: 3,III