Imprimer
2-(4-Ethoxyphenyl)ethanol 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L05597.04 L05597.09
L05597.04EA 73.2 EUR
L05597.04 L05597.09
2-(4-Ethoxyphenyl)ethanol 98%
2-(4-Ethoxyphenyl)ethanol
Purity: 98% CAS No.: 22545-15-9 Molecular Formula: C10H14O2 Formula Weight: 166.22 Melting Point: 40-44° Boiling Point: 138-141°/8mm Beilstein Reference: 3239377 MDL No.: MFCD00016570
Formule: C₁₀H₁₄O₂
Point d'ébullition: 138…141 °C (8 mmHg)
Point de fusion: 40…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016570
Numéro CAS: 22545-15-9
EINECS: 245-072-6