Imprimer
(3-Cyanopropyl)triethoxysilane 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Triethoxysilyl)butanenitrile
L05367.14 L05367.22
L05367.14EA 54.6 EUR
L05367.14 L05367.22
(3-Cyanopropyl)triethoxysilane 97%
(3-Cyanopropyl)triethoxysilane
Purity: 97% CAS No.: 1067-47-6 Molecular Formula: C9H19NO3 Formula Weight: 231.37 Flash Point: 74°(165°F) Refractive Index: 1.4170 Boiling Point: 238-241° Beilstein Reference: 1942237 MDL No.: MFCD00042636
Formule: C₉H₁₉NO₃
Point d'ébullition: 238…241 °C
Densité: 0.961
Point d'éclair: 74 °C (165 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042636
Numéro CAS: 1067-47-6
EINECS: 213-931-4