Imprimer
9-Aminofluorene hydrochloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 9-Fluorenamine Hydrochloride, 9H-Fluoren-9-amine hydrochloride
L05156.03 L05156.06
L05156.03EA 33.8 EUR
L05156.03 L05156.06
9-Aminofluorene hydrochloride ≥98%
9-Aminofluorene hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 5978-75-6 Molecular Formula: C13H11N.HCl Formula Weight: 217.70 Melting Point: ca 225° Beilstein Reference: 3915368 MDL No.: MFCD00012536
Formule: C₁₃H₁₁N
MW: 217.70 g/mol
Point de fusion: ∼ 225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012536
Numéro CAS: 5978-75-6
EINECS: 227-778-6