Imprimer
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propylamine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-(3-Aminopropyl)-4-methylpiperazine
L04876.03 L04876.06 L04876.14
L04876.03EA 69 EUR
L04876.03 L04876.06 L04876.14
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propylamine 98%
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propylamine
Purity: 98% CAS No.: 4572-03-6 Molecular Formula: C8H19N3 Formula Weight: 157.26 Refractive Index: 1.4820 Boiling Point: 113-114°/13mm Beilstein Reference: 105964 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00014616
Formule: C₈H₁₉N₃
MW: 157.26 g/mol
Point d'ébullition: 113…114 °C (13 mmHg)
Densité: 0.924
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014616
Numéro CAS: 4572-03-6
EINECS: 224-954-4
ADR: 8 III