Imprimer
Polygalacturonic acid, M.W. 25,000-50,000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L04206.36 L04206.22 L04206.14
L04206.36EA 898 EUR
L04206.36 L04206.22 L04206.14
Polygalacturonic acid, M.W. 25,000-50,000
Polygalacturonic acid
CAS No.: 25990-10-7 Optical Rotation: +250° (c=1 in 0.1N NaOH) MDL No.: MFCD00131972
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131972
Numéro CAS: 25990-10-7