Imprimer
4-(2-Chloroethyl)benzoic acid 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L04068.09 L04068.18
L04068.09EA 109 EUR
L04068.09 L04068.18
4-(2-Chloroethyl)benzoic acid 97%
4-(2-Chloroethyl)benzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 20849-78-9 Molecular Formula: C9H9ClO2 Formula Weight: 184.62 Melting Point: 187-189° Beilstein Reference: 2084041 MDL No.: MFCD00013995
Formule: C₉H₉ClO₂
MW: 184.62 g/mol
Point de fusion: 187…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013995
Numéro CAS: 20849-78-9
EINECS: 244-080-7