Vinyl(chloromethyl)dimethylsilane 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
L04056.14
L04056.06
L04056.14EA
230
EUR
L04056.14
L04056.06
Vinyl(chloromethyl)dimethylsilane 97%
Vinyl(chloromethyl)dimethylsilane
Purity: 97%
CAS No.: 16709-86-7
Molecular Formula: C5H11ClSi
Formula Weight: 134.68
Flash Point: 14°(57°F)
Refractive Index: 1.4430
Boiling Point: 121-122°
Beilstein Reference: 2071374
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00040860
Formule:
C₅H₁₁ClSi Point d'ébullition: 121…122 °C Densité: 0.893 Point d'éclair: 14 °C (57 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040860 Numéro CAS: 16709-86-7 EINECS: 240-758-1 ADR: 3,II |