7-Ethoxy-7-oxoheptanoic acid 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
L04025.06
L04025.14
L04025.06EA
94.4
EUR
L04025.06
L04025.14
7-Ethoxy-7-oxoheptanoic acid 98%
7-Ethoxy-7-oxoheptanoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 33018-91-6
Molecular Formula: C9H16O4
Formula Weight: 188.22
Flash Point:
Formule:
C₉H₁₆O₄ Point d'ébullition: 135…138 °C (1 mmHg) Point de fusion: 10 °C Densité: 1,06 Point d'éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014383 Numéro CAS: 33018-91-6 EINECS: 251-346-6 |