N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
L03569.03
L03569.06
L03569.03EA
32.7
EUR
L03569.03
L03569.06
N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride 98%
N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 25100-12-3
Molecular Formula: C6H13NO.HCl
Formula Weight: 151.64
Melting Point: ca 166° dec.
Beilstein Reference: 3672798
MDL No.: MFCD00012565
Formule:
C₆H₁₃NO·HCl Point de fusion: ∼ 166 °C (dec.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012565 Numéro CAS: 25100-12-3 EINECS: 246-612-3 |