Imprimer
4,4'-Biphényldicarbonitrile 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L03450.03 L03450.06
L03450.03EA 87.2 EUR
L03450.03 L03450.06
4,4'-Biphényldicarbonitrile 98%
4,4'-Biphényldicarbonitrile
Purity: 98% CAS No.: 1591-30-6 Molecular Formula: C14H8N2 Formula Weight: 204.23 Melting Point: 232-236° Beilstein Reference: 1869917 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00013805
Formule: C₁₄H₈N₂
Point de fusion: 232…236 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013805
Numéro CAS: 1591-30-6
EINECS: 216-468-6
ADR: 6.1,III