Imprimer
N'-Ethyl-N,N-dimethylethylenediamine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: N,N-dimethyl-N-ethylethylenediamine
L03180.06 L03180.14
L03180.06EA 54.3 EUR
L03180.06 L03180.14
N'-Ethyl-N,N-dimethylethylenediamine 98%
N'-Ethyl-N,N-dimethylethylenediamine
Purity: 98% CAS No.: 123-83-1 Molecular Formula: CH3CH2NHCH2CH2N(CH3)2 Formula Weight: 116.21 Flash Point: 23°(73°F) Refractive Index: 1.4225 Odour: Amine-like Boiling Point: 134-135° Beilstein Reference: 773675 UN No.: UN2734 MDL No.: MFCD00009034
Formule: CH₃CH₂NHCH₂CH₂N(CH₃)₂
Point d'ébullition: 134…135 °C
Densité: 0.818
Point d'éclair: 23 °C (73 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009034
Numéro CAS: 123-83-1
EINECS: 204-656-0
ADR: 8,II