Imprimer
Dimethyl allylmalonate 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L02376.09 L02376.18
L02376.09EA 49.3 EUR
L02376.09 L02376.18
Dimethyl allylmalonate 97%
Dimethyl allylmalonate
Purity: 97% CAS No.: 40637-56-7 Molecular Formula: C8H12O4 Formula Weight: 172.18 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.4350 Melting Point: -80° Boiling Point: 207° Beilstein Reference: 1772822 MDL No.: MFCD00014959
Formule: C₈H₁₂O₄
Point d'ébullition: 207 °C
Point de fusion: < –80 °C
Densité: 1.074
Point d'éclair: 95 °C (203 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014959
Numéro CAS: 40637-56-7
EINECS: 255-017-8