Imprimer
5-Hydroxymethyluracil 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 5-(Hydroxymethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
L01682.03 L01682.06
L01682.03EA 53.6 EUR
L01682.03 L01682.06
5-Hydroxymethyluracil 98%
5-Hydroxymethyluracil
Purity: 98% CAS No.: 4433-40-3 Molecular Formula: C5H6N2O3 Formula Weight: 142.12 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 125482 MDL No.: MFCD00006070
Formule: C₅H₆N₂O₃
MW: 142.114 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006070
Numéro CAS: 4433-40-3
EINECS: 224-636-5