Imprimer
2,2'-Bipyrimidyl 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2,2'-Dipyrimidyl, 2,2'-Bipyrimidine
L01190.03 L01190.MD
L01190.03EA 298 EUR
L01190.03 L01190.MD
2,2'-Bipyrimidyl 96%
2,2'-Bipyrimidyl
Purity: 96% CAS No.: 34671-83-5 Molecular Formula: C8H6N4 Formula Weight: 158.16 Melting Point: 110-116° Beilstein Reference: 607396 MDL No.: MFCD00014600
Formule: C₈H₆N₄
Point de fusion: 110…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014600
Numéro CAS: 34671-83-5
EINECS: 252-137-2