Imprimer
Dibenzyl ketoxime ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L00914.06 L00914.14
L00914.06EA 40.5 EUR
L00914.06 L00914.14
Dibenzyl ketoxime ≥98%
Dibenzyl ketoxime
Purity: 98+% CAS No.: 1788-31-4 Molecular Formula: C15H15NO Formula Weight: 225.29 Melting Point: 122-124° Beilstein Reference: 1965977 MDL No.: MFCD00015453
Formule: C₁₅H₁₅NO
MW: 225.29 g/mol
Point de fusion: 122…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015453
Numéro CAS: 1788-31-4
EINECS: 217-251-9