Imprimer
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyraldehyde hydrate, tech.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L00875.03 L00875.06
L00875.03EA 61.7 EUR
L00875.03 L00875.06
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyraldehyde hydrate, tech.
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyraldehyde hydrate
CAS No.: 375-02-0 Molecular Formula: CF3CF2CF3CHO.xH2O Formula Weight: 198.04(anhy) Refractive Index: 1.3200 Beilstein Reference: 1367365 MDL No.: MFCD00150588
Formule: CF₃CF₂CF₂CHO·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150588
Numéro CAS: 375-02-0
EINECS: 206-783-7