Imprimer
Chelidamic acid hydrate 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1,4-Dihydro-4-oxo-2,6-pyridinedicarboxylic acid hydrate, 4-Oxo-1,4-dihydropyridine-2,6-dicarboxylic acid hydrate
L00782.03 L00782.06
L00782.03EA 34.3 EUR
L00782.03 L00782.06
Chelidamic acid hydrate 95%
Chelidamic acid hydrate
Purity: 95% CAS No.: 138-60-3 Molecular Formula: C7H5NO5.xH2O Formula Weight: 183.12(anhy) Melting Point: ca 260° dec. MDL No.: MFCD00066478
Formule: C₇H₅NO₅·xH₂O
MW: 183.12 g/mol (anhy)
Point de fusion: ∼ 260 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066478
Numéro CAS: 138-60-3
EINECS: 205-335-8