Imprimer
3-Benzylidene-2,4-pentanedione 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L00623.06 L00623.14
L00623.06EA 40.9 EUR
L00623.06 L00623.14
3-Benzylidene-2,4-pentanedione 97%
3-Benzylidene-2,4-pentanedione
Purity: 97% CAS No.: 4335-90-4 Molecular Formula: C12H12O2 Formula Weight: 188.23 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 185-188°/15mm Beilstein Reference: 972849 MDL No.: MFCD00014990
Formule: C₁₂H₁₂O₂
MW: 188.23 g/mol
Point d'ébullition: 185…188 °C (15 mmHg)
Densité: 1.093
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014990
Numéro CAS: 4335-90-4
EINECS: 224-382-5