Diethyl-2-bromo-2-methylmalonate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
L00575.14
L00575.22
L00575.14EA
76.6
EUR
L00575.14
L00575.22
Diethyl-2-bromo-2-methylmalonate 98%
Diethyl-2-bromo-2-methylmalonate
Purity: 98%
CAS No.: 29263-94-3
Molecular Formula: C8H13BrO4
Formula Weight: 253.10
Flash Point:
Formule:
C₈H₁₃BrO₄ Point d'ébullition: 105…106 °C (5 mmHg) Densité: 1.323 Point d'éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009125 Numéro CAS: 29263-94-3 EINECS: 249-541-6 ADR: 8,II |