Imprimer
Tetraphenylphosphine imide 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L00496.03 L00496.06
L00496.03EA 53.8 EUR
L00496.03 L00496.06
Tetraphenylphosphine imide 97%
Tetraphenylphosphine imide
Purity: 97% CAS No.: 2325-27-1 Molecular Formula: C24H20NP Formula Weight: 353.40 Odour: Odourless Melting Point: 128-132° Beilstein Reference: 753032 MDL No.: MFCD00003044
Formule: C₂₄H₂₀NP
Point de fusion: 128…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003044
Numéro CAS: 2325-27-1
EINECS: 219-039-1