Imprimer
1,3-Diphenylisobenzofuran 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L00101.03 L00101.06
L00101.03EA 37.3 EUR
L00101.03 L00101.06
1,3-Diphenylisobenzofuran 97%
1,3-Diphenylisobenzofuran
Purity: 97% CAS No.: 5471-63-6 Molecular Formula: C20H14O Formula Weight: 270.33 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 131-136° Beilstein Reference: 199922 MDL No.: MFCD00005931
Formule: C₂₀H₁₄O
Point de fusion: 131…136 °C
Numéro MDL: MFCD00005931
Numéro CAS: 5471-63-6
EINECS: 226-808-5