Or 99%, nanoparticules 40 nm sans réactif OD1 (Abs. 530 nm)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J67421.AC
J67421.AE
J67421.ACEA
127
EUR
J67421.AC
J67421.AE
Or 99%, nanoparticules 40 nm sans réactif OD1 (Abs. 530 nm)
Or
Purity: 99%
CAS No.: 7440-57-5
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Pink to red
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Formule:
Au Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00003436 Numéro CAS: 7440-57-5 |