Imprimer
Or 99%, nanoparticules 15 nm sans réactif OD1 (Abs. 520 nm)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J67286.AC J67286.AE
J67286.ACEA 140 EUR
J67286.AC J67286.AE
Or 99%, nanoparticules 15 nm sans réactif OD1 (Abs. 520 nm)
Or
Purity: 99% CAS No.: 7440-57-5 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Red MDL No.: MFCD00003436
Formule: Au
MW: 196.97 g/mol
Point d'ébullition: 2800
Point de fusion: 1063
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003436
Numéro CAS: 7440-57-5
Merck Index: 12,04526