Or 99%, nanoparticules 10 nm sans réactif OD1 (Abs. 520 nm)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J67238.AC
J67238.AE
J67238.ACEA
133
EUR
J67238.AC
J67238.AE
Or 99%, nanoparticules 10 nm sans réactif OD1 (Abs. 520 nm)
Or
Purity: 99%
CAS No.: 7440-57-5
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Red
MDL No.: MFCD00003436
Formule:
Au MW: 196.97 g/mol Point d'ébullition: 2800 Point de fusion: 1063 Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00003436 Numéro CAS: 7440-57-5 Merck Index: 12,04526 |