Argent 0,02 mg/ml fourni dans sodium citrate 2 mM, nanoparticules 30 nm (Abs. 410 nm)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J67207.AC
J67207.AE
J67207.ACEA
103
EUR
J67207.AC
J67207.AE
Argent 0,02 mg/ml fourni dans sodium citrate 2 mM, nanoparticules 30 nm (Abs. 410 nm)
Argent
CAS No.: 7440-22-4
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Yellow
MDL No.: MFCD00003397
Formule:
Ag Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00003397 Numéro CAS: 7440-22-4 |