N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)glycine 99+% pour l'électrophorèse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J67087.14
J67087.22
J67087.14EA
96.5
EUR
J67087.14
J67087.22
N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)glycine 99+% pour l'électrophorèse
N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)glycine
Purity: 99+%
CAS No.: 150-25-4
Molecular Formula: C6H13NO4
Formula Weight: 163.17
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: ca 191° dec.
Beilstein Reference: 1769362
MDL No.: MFCD00004295
Formule:
C₆H₁₃NO₄ Point de fusion: ∼ 191 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004295 Numéro CAS: 150-25-4 EINECS: 205-755-1 Merck Index: 14,1201 |