Imprimer
Mercapto-2 éthanol 98+% pour l'électrophorèse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
J66742.0B J66742.30
J66742.0BEA 123 EUR
J66742.0B J66742.30
Mercapto-2 éthanol 98+% pour l'électrophorèse
Mercapto-2 éthanol
Purity: 98+% CAS No.: 60-24-2 Molecular Formula: C2H6OS Formula Weight: 78.13 Flash Point: 73°(163°F) Physical Form: Liquid Density: 1.114 Sensitivity: Air Sensitive; Hygroscopic Appearance: Colourless Odour: Unpleasant Melting Point: -100° Boiling Point: 156-158° Beilstein Reference: 773648 UN No.: UN2966 MDL No.: MFCD00004890
Formule: HSCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 156…158 °C
Point de fusion: –100 °C
Densité: 1.114
Point d'éclair: 73 °C (163 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004890
Numéro CAS: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
ONU: 2966
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,5869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc427209b84d0343a5ae47c435ddfc53df4013d2&vid=7d70fd087d948d54e7a946d3b2310e2d820d2396&prid=web&clid=SAPDAM