Imprimer
di-Potassium peroxodisulfate 99.0% pour l'électrophorèse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
J66672.14 J66672.22
J66672.14EA 45.2 EUR
J66672.14 J66672.22
di-Potassium peroxodisulfate 99.0% pour l'électrophorèse
di-Potassium peroxodisulfate
Purity: 99.0% CAS No.: 7727-21-1 Molecular Formula: K2S2O8 Formula Weight: 270.31 Physical Form: Crystalline Density: 2.477 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 100° dec. UN No.: UN1492 MDL No.: MFCD00011386
Formule: K₂S₂O₈
Point de fusion: 100 °C (dec.)
Densité: 2.477
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011386
Numéro CAS: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
ONU: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,7656