Imprimer
Ampicilline trihydraté
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
J66514.14 J66514.22 J66514.36
J66514.14EA 72.5 EUR
J66514.14 J66514.22 J66514.36
Ampicilline trihydraté
Ampicilline trihydraté
Ampicillin is lactam antibiotic with an amino group side chain attached to the penicillin structure.
Commonly used to select for ampicillin resistance in mutated and transformed cells
White powder
Soluble in water. Practically insoluble in ethanol
Formule: C₁₆H₁₉N₃O₄S·3H₂O
Point d'ébullition: 684 °C
Point de fusion: 208 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00072036
Numéro CAS: 7177-48-2
EINECS: 200-709-7