Imprimer
Cefixime trihydrate
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
J66094.MC J66094.03
J66094.MCEA 91 EUR
J66094.MC J66094.03
Cefixime trihydrate
Cefixime trihydrate
A broad spectrum third generation cephalosporin.
  • Air and Light Sensitive
Pale yellow powder
Applications: A broad spectrum third generation cephalosporin
Soluble in water at 55.1 µg/mL
Formule: C₁₆H₂₁N₅O₁₀S₂
Point de fusion: 218…225 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788802
Numéro CAS: 125110-14-7