Imprimer
Tobramycine
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J66040.03 J66040.06
J66040.03EA 97.2 EUR
J66040.03 J66040.06
Tobramycine
Tobramycine
Tobramycin primarily targets gram negative bacteria.
  • White to Off-White powder
Soluble in water
Formule: C₁₈H₃₇N₅O₉
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077885
Numéro CAS: 32986-56-4
EINECS: 251-322-5
Merck Index: 14,9490