Imprimer
Spectinomycin sulphate 93%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
J66034.03 J66034.06
J66034.03EA 44.1 EUR
J66034.03 J66034.06
Spectinomycin sulphate 93%
Spectinomycin sulphate
This spectinomycin sulfate antibiotic acts against Gram-negative bacteria.
  • White powder
Soluble in DMSO or water
Formule: C₁₄H₂₄N₂O₇·H₂SO₄
MW: 430.43 g/mol
Point d'ébullition: 583 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00270185
Numéro CAS: 23312-56-3
EINECS: 245-578-7