Imprimer
L-cystine dichlorhydrate ≥98% réactif de culture cellulaire
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (2R,2'R)-3,3'-Disulphanediylbis(2-aminopropanoic acid) dihydrochloride, H-Cystine-OH·2HCl
J63717.30 J63717.A1
J63717.30EA 184 EUR
J63717.30 J63717.A1
L-cystine dichlorhydrate ≥98% réactif de culture cellulaire
L-cystine dichlorhydrate
CAS No.: 30925-07-6 Molecular Formula: C6H12N2O4S2.2HCl Formula Weight: 313.22 Physical Form: Powder Appearance: White to pale yellow Melting Point: 228-232° MDL No.: MFCD00070399
Formule: C₆H₁₂N₂O₄S₂·2HCl
MW: 313.23 g/mol
Point de fusion: 228-232 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070399
Numéro CAS: 30925-07-6
EINECS: 250-391-9