Imprimer
Sodium-4-aminobenzoate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
J63428.14 J63428.22
J63428.14EA 56.2 EUR
J63428.14 J63428.22
Sodium-4-aminobenzoate 98%
Sodium-4-aminobenzoate
Purity: 98% CAS No.: 555-06-6 Molecular Formula: C7H6NNaO2 Formula Weight: 159.12 Physical Form: Powder Appearance: Yellow Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00064395
Applications: Pharmaceutical intermediate
Formule: C₇H₇NO₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064395
Numéro CAS: 555-06-6
EINECS: 209-080-3