Imprimer
Candesartan 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-((2'-(2H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-ethoxy-1H-benzo[d]imidazole-7-carboxylic acid, 1-2-1H-Tetrazol-5-yl-1-1-biphenyl-4-yl-methyl-2-ethoxy-1H-benzo-d-imidazole-7-carboxylic-acid, 1-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-ethoxy-1H-benzo[d]imidazole-7-carboxylic acid
J62818.MC J62818.03
J62818.MCEA 71.1 EUR
J62818.MC J62818.03
Candesartan 98%
Candesartan
Purity: 98% CAS No.: 139481-59-7 Molecular Formula: C24H20N6O3 Formula Weight: 440.45 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 183-185° MDL No.: MFCD00081076
Applications: Angiotensin II receptor antagonist
Formule: C₂₄H₂₀N₆O₃
Point de fusion: 183…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081076
Numéro CAS: 139481-59-7
Merck Index: 14,1739