Pyridoxamine dihydrochloride réactif de culture cellulaire
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
J62679.27
J62679.06
J62679.09
J62679.27EA
122
EUR
J62679.27
J62679.06
J62679.09
Pyridoxamine dihydrochloride réactif de culture cellulaire
Pyridoxamine dihydrochloride
CAS No.: 524-36-7
Molecular Formula: C8H12N2O2.2HCl
Formula Weight: 241.12
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Melting Point: 220-224°
Solubility: Soluble in DMSO, water, or methanol
Beilstein Reference: 3632748
MDL No.: MFCD00012808
Applications: A vitamin in the Vitamin B-6 family
Formule:
C₈H₁₂N₂O₂·2HCl Point de fusion: 220…224 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00012808 Numéro CAS: 524-36-7 EINECS: 208-357-6 Merck Index: 14,7980 |