Quinapril hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 82586-55-8
Molecular Formula: C25H30N2O5.HCl
Formula Weight: 474.99
Physical Form: Solid
Appearance: White
Melting Point: 120-130°
MDL No.: MFCD00889215
Applications: Angiotensin-converting enzyme inhibitor
Formule:
C₂₅H₃₀N₂O₅·HCl Point de fusion: 120…130 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00889215 Numéro CAS: 82586-55-8 Merck Index: 14,8051 |