Imprimer
Paraformaldéhyde 4% dans un tampon phosphate salin
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Polyoxymethylene
J61899.AK J61899.AP
J61899.AKEA 108 EUR
J61899.AK J61899.AP
Paraformaldéhyde 4% dans un tampon phosphate salin
Paraformaldéhyde
Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00133991
Formule: (CH₂O)n
Point de fusion: 123
Point d'éclair: 70
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00133991
Numéro CAS: 30525-89-4
Merck Index: 13,07096