HEPES hemisodium salt
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J61830.22
J61830.30
J61830.36
J61830.22EA
94.5
EUR
J61830.22
J61830.30
J61830.36
HEPES hemisodium salt
HEPES hemisodium salt
CAS No.: 103404-87-1
Molecular Formula: (C8H17N2O4S)2Na
Formula Weight: 497.58
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White
MDL No.: MFCD00036463
Applications: A zwitterionic buffer
Formule:
C₈H₁₇.₅N₂O₄S·½Na Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036463 Numéro CAS: 103404-87-1 |