Imprimer
Polyéthylèneglycol 3.350 solution 50%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: PEG 3,350, PEG 3350
J61495.AE J61495.AK
J61495.AEEA 67.8 EUR
J61495.AE J61495.AK
Polyéthylèneglycol 3.350 solution 50%
Polyéthylèneglycol 3.350
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Physical Form: Viscous liquid Appearance: Colourless MDL No.: MFCD00081839
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 3350 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3