Imprimer
Canrenoic acid potassium salt ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
J61394.03 J61394.06 J61394.14
J61394.03EA 71.4 EUR
J61394.03 J61394.06 J61394.14
Canrenoic acid potassium salt ≥98%
Canrenoic acid potassium salt
Purity: 98+% CAS No.: 2181-04-6 Molecular Formula: C22H30KO4 Formula Weight: 396.58 Physical Form: Powder Appearance: Pale yellow to brown MDL No.: MFCD05662375
Formule: C₂₂H₃₀KO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05662375
Numéro CAS: 2181-04-6
EINECS: 218-554-9
Merck Index: 14,1750