Pectin Citrus
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J61021.22
J61021.36
J61021.22EA
45.4
EUR
J61021.22
J61021.36
Pectin Citrus
Pectin
CAS No.: 9000-69-5
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow to pale brown
MDL No.: MFCD00081838
Température de stockage:
Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00081838 Numéro CAS: 9000-69-5 EINECS: 232-553-0 Merck Index: 14,7063 |