India ink 0,2%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J61007.AP
J61007.K2
J61007.APEA
93.7
EUR
J61007.AP
J61007.K2
India ink 0,2%
India ink
CAS No.: 8046-52-4
Physical Form: Liquid
Appearance: Black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00147244
Applications: For negative staining of microorganisms
Température de stockage:
Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00147244 Numéro CAS: 8046-52-4 |