TCEP-HCl (Tris(2-carboxyéthyl)phosphine hydrochlorure) 98% pour la biologie moléculaire
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
3,3',3''-Phosphinetriyltripropanoic acid hydrochloride, TCEP, Tris(2-carboxyethyl)phosphine, hydrochloride
J60316.06
J60316.09
J60316.3S
J60316.06EA
193
EUR
J60316.06
J60316.09
J60316.3S
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyéthyl)phosphine hydrochlorure) 98% pour la biologie moléculaire
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyéthyl)phosphine hydrochlorure)
Applications: For reducing disulfide bonds in peptides and proteins.
Applications: For reducing disulfide bonds in peptides and proteins.
Formule:
C₉H₁₆ClO₆P MW: 286.65 g/mol Point de fusion: 177…178 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00145469 Numéro CAS: 51805-45-9 ONU: 3261 ADR: 8 II Merck Index: 14,9085 |