Sodium fluorure 200 mM en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
|
J60251.AE
J60251.AK
J60251.AEEA
65.6
EUR
J60251.AE
J60251.AK
Sodium fluorure 200 mM en solution aqueuse
Sodium fluorure
CAS No.: 7681-49-4
Molecular Formula: FNa
Formula Weight: 41.99
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003524
Formule:
NaF Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00003524 Numéro CAS: 7681-49-4 |