Magnésium acétate 1 M en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J60041.AD
J60041.AE
J60041.ADEA
57.4
EUR
J60041.AD
J60041.AE
Magnésium acétate 1 M en solution aqueuse
Magnésium acétate
CAS No.: 142-72-3
Molecular Formula: C4H6MgO4
Formula Weight: 142.39
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003539
Formule:
(H₃CCOO)₂Mg Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003539 Numéro CAS: 142-72-3 |