Imprimer
Thiamine nitrate
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J60014.09 J60014.14
J60014.09EA 46.6 EUR
J60014.09 J60014.14
Thiamine nitrate
Thiamine nitrate
CAS No.: 532-43-4 Molecular Formula: C12H17N5O4S Formula Weight: 327.36 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 190° MDL No.: MFCD00036330
Formule: C₁₂H₁₇N₅O₄S
Point de fusion: 190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036330
Numéro CAS: 532-43-4
EINECS: 208-537-4
Merck Index: 14,9295