Imprimer
2,4,6-Tripropyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane ≥50% (p/p) dans l'acétonitrile
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-Propylphosphonic anhydride, 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxotriphosphorinane-2,4,6-trioxide
H66967.18 H66967.30
H66967.18EA 69.9 EUR
H66967.18 H66967.30
2,4,6-Tripropyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane ≥50% (p/p) dans l'acétonitrile
2,4,6-Tripropyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane
CAS No.: 68957-94-8 Molecular Formula: C9H21O6P3 Formula Weight: 318.19 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to brown Beilstein Reference: 5079255 UN No.: UN2924 MDL No.: MFCD00006583
Formule: C₉H₂₁O₆P₃
MW: 318.19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006583
Numéro CAS: 68957-94-8
EINECS: 422-210-5
ONU: 2924
ADR: 3 II