Imprimer
N-Boc-D-aspartic acid-1-methyl ester 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
H66573.14 H66573.06
H66573.14EA 308 EUR
H66573.14 H66573.06
N-Boc-D-aspartic acid-1-methyl ester 97%
N-Boc-D-aspartic acid-1-methyl ester
Purity: 97% CAS No.: 137130-65-5 Molecular Formula: C10H17NO6 Formula Weight: 247.25 Physical Form: Powder Appearance: White
Formule: C₁₀H₁₇NO₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094776
Numéro CAS: 137130-65-5